Få mere at vide
Brady™ BBP™ ADVARSEL Fortrykte forskårne blanke skilteoverskrifter
Artikelnummer. p-4164054
Dimensioner (L x B):
4 x 6 tommer.
57 x 75 mm
Mængde:
175/pakke
300/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11727254
Brand: Brady™ 142186
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BBP™ADVARSEL Fortrykte forskårne blanke skiltehoveder er holdbare, lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel, der er ideelt til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade.
  • Fortrykte sidehoveder resulterer i flerfarvede sidehovederskilte ved hjælp af et enkelt, sort printkort
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader, herunder —udendørs
  • Overholder og overholder vanskelig overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte etuier
  • Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternativt varenummer B30-25-595-ANSIWA
Slutte Glans
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Materiale Vinyl
Mængde 175/pakke
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Fortrykte forskårne blanke skiltehoveder til BBP3x-printere
Til brug med (applikation) Rørmarkører, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 152 mm
Maks. Temperatur (engelsk) 180 °F
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Tykkelse 0,004 tommer.
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 152.4 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 82 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 180° F
Sprog Dansk
Dimensioner (L x B) 4 x 6 tommer.
Vist tekst Advarsel
Produkttype Indendørs/Udendørs tape
Farve Sort på orange