Få mere at vide
Brady™ BBP™ Tamper-evident sølv metalliseret polyester etiket
Artikelnummer. 11741795 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (engelsk):
2 tommer
3 tommer
Længde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
100 fod
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (engelsk) Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11741795 3 tommer 1 tomme Hver
11716475 3 tommer 100 fod Hver
11731795 2 tommer 1 tomme Hver
11731735 3 tommer 2 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11741795 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 118077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 DKK
    1962.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.45 DKK
    6% Slukket
På lager
BBP™ Tamper-Evident Silver Metallized Polyester Labels B-438 har en permanent klæbestof, der efterlader et skakternet fodaftryk, hvis de fjernes.
  • Designet til type- og serieplader, der kræver både høj ydeevne og beskyttelse mod fjernelse
  • Ideel til produktmærkning, aktivsporing og generel industriel ID
  • Tåler opløsningsmidler og variable temperaturer
  • Kræver minimal håndtering for at forhindre for tidligt blotlagt skakbrætmønster
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EC, UL969
Oversigt Tamper-evident metalliserede etiketter til BBP3x-printere
Klæbende type Akryl, Indlysende
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til sporing af aktiver, generelt ID
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1225 Etiketter/Boks
Mængde 1 rulle
Form Rektangel
Softwaretype Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +100 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +37 °C
Trækstyrke 60 lb./in.
Tykkelse (engelsk) 0,0033 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.084 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 31.75 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 3 tommer
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 2.54. cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.62 cm
Alternativt varenummer B30-18-438