Få mere at vide
Brady™ BBP™ Medievisker
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Beskrivelse
- Pakken inkluderer fem medieviskerpuder (printeren sælges separat)
- Til brug med ™BBP 30, ™BBP 31 og BBP ™33, etiketprintere
- Vigtigt for at holde etiketmediet rent og fri for snavs
- Renser etikettapen, før den passerer gennem termotransfer-printhovedet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Medie viskeblad |
| Farve | Gul |
| Til brug med (udstyr) | BBP30 Labelprinter, BBP31 skilte- og etiketprinter, BBP33 Labelprinter, BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter, BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter |
| Bredde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Højde (engelsk) | 5,15''. |
| Højde (metrisk) | 13.08 cm |
| Dybde (engelsk) | 0,6 tommer |
| Dybde (metrisk) | 1.52 cm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Format | Tape |
| Vis mere |