Få mere at vide
Brady™ B30-serien R4400 printerbånd, hvid
Artikelnummer. 15783539 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
15783539 Hvid
1 options
Artikelnummer. 15783539 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 118097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    657.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.00 DKK
    7% Slukket
På lager
Robuste, udtværingssikre, drop- og clink-printbånd bruges til hurtige og nemme forsyningsskift.
  • Enfarvet bånd til at trykke en enkelt farve på en etiket.
  • 'Drop and Click'-printbånd er ideelle til hurtige og nemme forsyningsskift.
  • R4400-seriens resinformulering tilbyder modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og høj varme, når den trykkes på det relevante etiketmateriale.
  • Bånd er robuste, smøresikre og giver langtidsholdbar trykt tekst.
  • Print kan holde til år i industriområder og udendørs forhold.
  • Ingen kalibrering, ingen gevind, intet spild, ingen besvær.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) BBP30 Labelprinter, BBP31 skilte- og etiketprinter, BBP33 Labelprinter, BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter, BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter, BradyPrinter i3300 Industriel Labelprinter
Materiale Harpiks
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 200 ft.
Bredde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 60.96 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Dimensioner (L x B) 60 m x 110 mm
Sterilitet Ikke steril
Format Bånd
Model- B30-R4400
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.22 kg
Til brug med (applikation) For opløsningsmiddel- og ridsebestandighed, høj varmebestandighed
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer B30-R4400-WT