Få mere at vide
Brady™ B30 Serie R4300 printerbånd, sort
Artikelnummer. 11706485 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11706485 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 11706485 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 118094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    657.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robuste, udtværingssikre, drop- og clink-printbånd bruges til hurtige og nemme forsyningsskift.
  • Enfarvet bånd til at trykke en enkelt farve på en etiket.
  • 'Drop and Click'-printbånd er ideelle til hurtige og nemme forsyningsskift.
  • R4300-seriens bånd giver stærk miljømæssig modstand mod udtværing og kemikalier.
  • Bånd er robuste, smøresikre og giver langtidsholdbar trykt tekst.
  • Print kan holde til år i industriområder og udendørs forhold.
  • Ingen kalibrering, ingen gevind, intet spild, ingen besvær.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BBP30 Labelprinter, BBP31 skilte- og etiketprinter, BBP33 Labelprinter, BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter, BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter, BradyPrinter i3300 Industriel Labelprinter
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 200 ft.
Bredde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 60.96 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Tykkelse (engelsk) 0,0002 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.0045 mm
Dimensioner (L x B) 60 m x 110 mm
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Sort kraftigt printbånd til BBP3x-printere
Format Bånd
Model- B30-R4300
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.22 kg
Til brug med (applikation) Til udtværing, kemisk og miljømæssig modstandsdygtighed, brug sammen med selvlaminerende vinyl, forfalsket metalliseret polyester
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer B30-R4300