Få mere at vide
Brady™ BBP™ Kraftig trykbånd
Artikelnummer. 11796475
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Orange
Rød
Sort
Til brug med (applikation):
For opløsningsmiddel- og ridsebestandighed, Designet til at printe gult på hvidt
For opløsningsmiddel- og ridsefasthed
Til opløsningsmiddel- og ridsebestandighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11796475
Brand: Brady™ 118091
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BBP™ Heavy-Duty B30 Series Drop& Klik på udskriv bånd aktiverer 5-sekunders båndforsyningsændringer. Ingen kalibrering, ingen trådning, intet spild, ingen besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning.
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket.
  • ''Drop & Click'' printbånd til hurtige og nemme forsyningsskift. R6000-seriens halogenfri harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og varmebestandighed.
  • R4300-seriens bånd giver stærk miljømæssig modstand mod udtværing og kemikalier.
  • R4400-seriens harpiksformulering giver fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og høj varme, når den er trykt på det relevante etiketmateriale.
  • R10000-seriens bånd er baseret på en harpiksformulering, der giver et højtydende billede med stærk opløsningsmiddel- og ridsebestandighed.
  • Bånd er hårde, udtværingssikre, der producerer langtidsholdbar trykt tekst.
  • Print kan modstå årevis i industriområder og udendørs forhold.
  • Ingen kalibrering, ingen gevindskæring, intet spild, ingen besvær.
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Gul
Til brug med (udstyr) BBP30 Labelprinter, BBP31 skilte- og etiketprinter, BBP33 Labelprinter, BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter, BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Materiale Harpiks
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 200 ft.
Bredde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 60.96 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Dimensioner (L x B) 60 m x 110 mm
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Gult kraftigt printbånd til BBP3x-printere
Format Bånd
Model- B30-R10000
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.22 kg
Til brug med (applikation) For opløsningsmiddel- og ridsebestandighed, Designet til at printe gult på hvidt
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer B30-R10000-YL