Få mere at vide
Brady™ BBP™ Kraftig trykbånd
Artikelnummer. 11756475
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Orange
Rød
Sort
Til brug med (applikation):
For opløsningsmiddel- og ridsebestandighed, Designet til at printe gult på hvidt
For opløsningsmiddel- og ridsefasthed
Til opløsningsmiddel- og ridsebestandighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11756475
Brand: Brady™ 118087
BBP™ Heavy-Duty B30 Series Drop& Klik på udskriv bånd aktiverer 5-sekunders båndforsyningsændringer. Ingen kalibrering, ingen trådning, intet spild, ingen besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning.
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label.
  • 'Drop and Click' print ribbons are ideal for quick and easy supply changes.
  • R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance.
  • Ribbons are tough, smear-proof that produce long-lasting printed text.
  • Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions.
  • No calibrating, no threading, no waste, no hassles.
Tekniske data
Produkttype Printer Ribbon
Farve Magenta
Til brug med (udstyr) BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Materiale Resin
Print teknologi Thermal Transfer
Længde (engelsk) 200 ft.
Bredde (engelsk) 4.3 in.
Længde (metrisk) 60.96 m
Bredde (metrisk) 110 mm
Dimensioner (L x B) 60 m x 110 mm
Sterilitet Non-sterile
Oversigt Magenta Heavy-Duty Print Ribbon for BBP3x Printers
Format Ribbon
Model- B30-R10000
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.22 kg
Til brug med (applikation) For opløsningsmiddel- og ridsefasthed
Mængde 1 Ea.
Alternativt varenummer B30-R10000-MA