Få mere at vide
Brady™ BBP™ Kraftig trykbånd
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Orange
Rød
Sort
Til brug med (applikation):
For opløsningsmiddel- og ridsebestandighed, Designet til at printe gult på hvidt
For opløsningsmiddel- og ridsefasthed
Til opløsningsmiddel- og ridsebestandighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket.
- ''Drop & Click'' printbånd til hurtige og nemme forsyningsskift. R6000-seriens halogenfri harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og varmebestandighed.
- R4300-seriens bånd giver stærk miljømæssig modstand mod udtværing og kemikalier.
- R4400-seriens harpiksformulering giver fremragende modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og høj varme, når den er trykt på det relevante etiketmateriale.
- R10000-seriens bånd er baseret på en harpiksformulering, der giver et højtydende billede med stærk opløsningsmiddel- og ridsebestandighed.
- Bånd er hårde, udtværingssikre, der producerer langtidsholdbar trykt tekst.
- Print kan modstå årevis i industriområder og udendørs forhold.
- Ingen kalibrering, ingen gevindskæring, intet spild, ingen besvær.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (udstyr) | BBP30 Labelprinter, BBP31 skilte- og etiketprinter, BBP33 Labelprinter, BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter, BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer |
| Materiale | Harpiks |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 200 ft. |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Længde (metrisk) | 60.96 m |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Dimensioner (L x B) | 60 m x 110 mm |
| Vis mere |