Beskrivelse
- Enfarvet bånd til at trykke en enkelt farve på en etiket.
- 'Drop and Click'-printbånd er ideelle til hurtige og nemme forsyningsskift.
- R10000-seriens bånd er baseret på en resinformulering, der tilbyder et højtydende billede med stærk opløsningsmiddel- og ridsemodstand.
- Bånd er robuste, smøresikre og giver langtidsholdbar trykt tekst.
- Print kan holde til år i industriområder og udendørs forhold.
- Ingen kalibrering, ingen gevind, intet spild, ingen besvær.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | BBP30 Labelprinter, BBP31 skilte- og etiketprinter, BBP33 Labelprinter, BBP35 flerfarvet skilte- og etiketprinter, BBP37 farve- og skæreskilt- og etiketprinter, BradyPrinter i3300 Industriel Labelprinter |
| Materiale | Harpiks |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 200 ft. |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Længde (metrisk) | 60.96 m |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Dimensioner (L x B) | 60 m x 110 mm |
| Vis mere |