Få mere at vide
Brady™ BBP™ FARE Fortrykte forskårne blanke skilteoverskrifter
Dimensioner (L x B):
101 x 152 mm
4 x 6 tommer.
5,7 H x 7,6 B
57 x 75 mm
Farve:
Rød på hvid
Rød på hvid
Sort
Mængde:
175/pakke
300/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fortrykte sidehoveder resulterer i flerfarvede sidehovederskilte ved hjælp af et enkelt, sort printkort
- Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader, herunder —udendørs
- Overholder og overholder vanskelig overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte etuier
- Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Alternativt varenummer | B30-25-595-ANSIDA |
| Slutte | Glans |
| Til brug med (udstyr) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere |
| Materiale | Vinyl |
| Mængde | 175/pakke |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Fortrykte forskårne blanke skiltehoveder til BBP3x-printere |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Vis mere |