Få mere at vide
Brady™ BBP™ Cutter rengøringsværktøj
Artikelnummer. 11736645 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11736645 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 11736645 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    250.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.84 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Brug BBP™ Cutter Cleaning Tool til at skrabe rester af skærebladet, mens du rengør din B30 Series Label Printer.
  • Pakken inkluderer kun Cutter Cleaning Tool (printer sælges separat)
  • Til brug med B30-seriens etiketprintere, inklusive BBP 31 ™og BBP ™33 etiketprintere
  • Rengør printerskæreren regelmæssigt for at holde din etiketprinter på optimal ydeevne
  • Brug et printerrensesæt (medfølger ikke), der indeholder bløde skumservietter, der er gennemblødt med isopropylalkohol til at tørre eventuelle resterende rester væk
Tekniske data
Produkttype Kutterværktøj
Farve Blå
Til brug med (udstyr) BBP31 skilte- og etiketprinter
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer 1 Værktøj
Til brug med (applikation) Komplet udvalg af etiketter til kabel- og lednings-ID, facilitets- og sikkerheds-ID, produkt-ID og printkort-ID
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer B31-CCT