Få mere at vide
Brady™ BBP™ FORSIGTIG Fortrykte forskårne blanke skilteoverskrifter
Artikelnummer. 11757324 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,25 x 3 tommer.
4 x 6 tommer.
5,7 H x 7,6 B
Farve:
Gul på hvid
Sort på Gul
Mængde:
175/pakke
300/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Mængde Pakningsstørrelse
11757324 2,25 x 3 tommer. Sort på Gul 300/pakke Hver
11717324 5,7 H x 7,6 B Gul på hvid 300/pakke Hver
11717254 4 x 6 tommer. Gul på hvid 175/pakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11757324 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142193
Forventet forsendelse: 08-12-2026
BBP™FORSIGTIG Pre-Printed Pre-Cut Blank Sign Headers er lavet af holdbar, lavkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel, der er ideelt til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade.
  • Fortrykte sidehoveder resulterer i flerfarvede sidehovederskilte ved hjælp af et enkelt, sort printkort
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader, herunder —udendørs
  • Overholder og overholder vanskelig overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte etuier
  • Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternativt varenummer B30-241-595-OSHACA
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Materiale Vinyl
Mængde 300/pakke
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Rørmarkører, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 180 °F
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Tykkelse 0,004 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 82 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 180° F
Dimensioner (L x B) 2,25 x 3 tommer.
Vist tekst FORSIGTIGHED
Produkttype Indendørs/Udendørs tape
Farve Sort på Gul