Få mere at vide
Brady™ BBP™ Blanke hvide forskårne blanke skilteoverskrifter
Artikelnummer. 11777324
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,9 H x 7,2 B
4 x 6 tommer.
5,7 H x 7,6 B
5,7 H x 9,8 B cm
Mængde:
175/pakke
250/pakke
300/pakke
Förpackningsstorlek
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensioner (L x B) Mængde unitSize
11777324 2,9 H x 7,2 B 300/pakke Hver
11767324 5,7 H x 7,6 B 300/pakke Hver
11767254 4 x 6 tommer. 175/pakke Hver
11737304 5,7 H x 9,8 B cm 250/pakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11777324 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 142196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
BBP™ Blank White Pre-Cut Blank Sign Headers er lavet af holdbart, lavtkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel, der er ideelt til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade.
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader, herunder —udendørs
  • Overholder og overholder vanskelig overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte etuier
  • Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
  • 8-10 års gennemsnitlig udendørs holdbarhed i temperaturer fra -°40 F til °180 F (-°40 C til °82 C); kan påføres så lavt som 0 F (-°18 °C)
Specifikationer
Certificeringer/compliance ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Oversigt Udendørs vinyletiketter til BBP3x-printere
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Forudskåret blank etiket
Til brug med (applikation) Rørmarkører, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Mængde 300/pakke
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180° F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Dimensioner (L x B) 2,9 H x 7,2 B
Bredde (engelsk) 2,85 tommer.
Bredde (metrisk) 72.39 mm
Højde (engelsk) 1,125 tommer
Højde (metrisk) 72 mm
Alternativt varenummer B30-242-595-BLNKWT
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.