Få mere at vide
Brady™ BBP™ Blanke hvide forskårne blanke skilteoverskrifter
Beskrivelse
- Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader, herunder —udendørs
- Overholder og overholder vanskelig overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte etuier
- Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
- 8-10 års gennemsnitlig udendørs holdbarhed i temperaturer fra -°40 F til °180 F (-°40 C til °82 C); kan påføres så lavt som 0 F (-°18 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Oversigt | Udendørs vinyletiketter til BBP3x-printere |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Forudskåret blank etiket |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter |
| Til brug med (udstyr) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere |
| Mængde | 300/pakke |
| Vis mere |