Få mere at vide
Brady™ BBP™ Blanke hvide forskårne blanke skilteoverskrifter
Artikelnummer. 11767254
Dimensioner (LxB):
2,9 H x 7,2 B
4 x 6 tommer.
5,7 H x 7,6 B
5,7 H x 9,8 B cm
Mængde:
175/pakke
250/pakke
300/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11767254
Brand: Brady™ 142194
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BBP™ Blank White Pre-Cut Blank Sign Headers er lavet af holdbart, lavtkrympende vinyl med ultra-aggressiv klæbemiddel, der er ideelt til mærkning af rør, udstyr, hylder og næsten enhver anden industriel overflade.
  • Meget bøjeligt materiale med højklæbende permanent klæbemiddel til ru, meget teksturerede, snavsede og barske overflader, herunder —udendørs
  • Overholder og overholder vanskelig overflader som malede askeblokke, malet træ, tekstureret plastik, papirbeklædte rør og blæsestøbte etuier
  • Modstandsdygtig over for udsættelse for kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og generelt industrielt snavs
  • 8-10 års gennemsnitlig udendørs holdbarhed i temperaturer fra -°40 F til °180 F (-°40 C til °82 C); kan påføres så lavt som 0 F (-°18 °C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Oversigt Udendørs vinyletiketter til BBP3x-printere
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Forudskåret blank etiket
Til brug med (applikation) Rørmarkører, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
Mængde 175/pakke
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180° F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Dimensioner (LxB) 4 x 6 tommer.
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 152.4 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 152 mm
Alternativt varenummer B30-25-595-BLNKWT