Få mere at vide
Brady™ Brady Batteri med pistolgreb til HH83/HH85
Artikelnummer. 30238416 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
61 x 165 x 175 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30238416 61 x 165 x 175 mm
1 options
Artikelnummer. 30238416 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 320057
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Ekstra batteri til HH85 eller EXA81
  • Ergonomisk pistolhåndtag
  • Batteri med høj kapacitet til lang brugstid
  • Gælder for EXA81 og HH85
Tekniske data
Højde (metrisk) 175 mm
Højde (engelsk) 6,89 tommer.
Bredde (metrisk) 165 mm
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.
Dybde (metrisk) 61 mm
Dybde (engelsk) 2,4 tommer
Vægt (metrisk) 0.30 kg
Vægt (engelsk) 0.66 lb.
Certificeringer/compliance CE, FCC
Dimensioner (L x B x H) 61 x 165 x 175 mm
garanti 1 år
Type Batteri
Alternativt varenummer B-HH85-Batt-Pistol