Få mere at vide
Brady™ Anti-skrid gulvtape
Artikelnummer. p-6564246
Farve:
Sort
Bredde (engelsk):
2''
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 10366574
Brand: Brady™ 078190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indendørs eller udendørs brug og behov for gulvmærkning
  • Fremstillet af robust B-916 polyestertape med klæbende bagside
  • Belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn
  • Klæber permanent til rene, tørre gulve og tåler fedt og olie
Tekniske data
Alternativt varenummer ANTISKID TAPE SORT 50MMX18.3M
Oversigt Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Sort
Til brug med (applikation) Behov for gulvmærkning
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18.2 m
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Tykkelse 0.66 mm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.08 cm
Klæbende type Permanent trykfølsom akryl
Farve Sort
Materiale B-916 Grit-coated polyester
Type Anti-Skid Floor Tape