Beskrivelse
- Fremstillet af robust B-916 polyestertape med klæbende bagside
- Belagt med tusindvis af partikler af holdbart aluminiumoxidkorn
- Klæber permanent til rene, tørre gulve og tåler fedt og olie
Tekniske data
Spezifikation
| Alternativt varenummer | ANTISKID TAPE SORT 50MMX18.3M |
| Oversigt | Roll-Mounted Anti-Skid Tape - Sort |
| Til brug med (applikation) | Behov for gulvmærkning |
| Længde (engelsk) | 60 ft. |
| Længde (metrisk) | 18.2 m |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +70 °C |
| Tykkelse | 0.66 mm |
| Bredde (engelsk) | 2'' |
| Bredde (metrisk) | 5.08 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?