Description
- All Purpose Cable Lockout-legemer er lavet af robust slagmodificeret glasfyldt nylon for overlegen kemikalie-, korrosions- og temperaturbestandighed
- Enheden leveres komplet med et beklædt metal lockout kabeltilslutning
- At udstyre dine medarbejdere med de rigtige lockout-værktøjer og advarselsenheder kan redde liv, reducere tabt medarbejdertid og reducere forsikringsomkostninger
- Brady™ er verdens førende inden for lockout/tagout produkter og tjenester, der tilbyder brancheekspertise og en bred vifte af holdbare, brugervenlige lockoutenheder
Specifications
Specifications
| Produkttype | Træk-tæt kabellåseanordning |
| Alternativt varenummer | 050943 |
| Farve | Rød |
| Materiale | Glasfyldt Nylon |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Højde (metrisk) | 152.40 mm |
| Inkluderer | 2,4 mx 0,4 cm (8 ft. x 0,187 in.) beklædt metalkabel |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Længde (metrisk) | 2.4 m |
| Mængde | 1 stk. |
| Show More |