Få mere at vide
Brady™ Tilbehør til ™BMP 51 og BMP ™53 etiketprintere
Produkttype:
BMP50 seriens reservebatteribakke
Hård sag
Magnet tilbehør
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- BMP ™51 og ™BMP 53 printertilbehør
- Printerkasser designet til brug med BMP 51 ™og BMP 53 ™etiketprintere fra Brady™ beskytter din printer mod stød og støv og giver samtidig mulighed for nem mobilitet
- Printermagnettilbehør gør det muligt for printeren at fastgøre til paneldør eller metaloverflade for mere håndfri betjening eller opbevaring
- Fastgøres på bagsiden af printeren med skruer for at sikre stabilitet
- Printerbatteribakke passer til 8 AA-batterier
- Brugeren kan forindlæse batterier i reservebakken for hurtig skift i marken
- Batteribakken klikker på plads i batterirummet
Specifications
Specifications
| Produkttype | BMP50 seriens reservebatteribakke |
| Farve | Grå |
| Til brug med (udstyr) | BMP51 etiketprinter, BMP53 etiketprinter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Oversigt | BMP50 Series Reservebatteribakke til 8 AA-batterier |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M50-BATT-BAKKE |