Få mere at vide
Brady™ 6000 Series termisk overførselsprinterbånd IP™ Printer aktiveret
Artikelnummer. p-4375904
Diameter (engelsk):
1 tomme
Længde (engelsk):
984 fod
Bredde (engelsk):
2,36 tommer.
3,27 tommer.
4,33 tommer
Pakningsstørrelse:
300m
Hver
Artikelnummer. 11503035
Brand: Brady™ 066202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Spindle
6000 Series termisk overførselsprinterbånd IP™ Printer Enabled er højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddelresistens, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed.
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6000-seriens halogenfri harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og varmebestandighed, når den er trykt på det relevante etiketmateriale
  • Anbefales til udskrivning på blanke eller meget glatte etiketpapir, såsom B-483 Ultra Aggressive Polyester og B-423 Permanent Polyester fra Brady™
  • Forene Brady mærke materialer med deres anbefalede båndserier for overlegen legende-ydelse
Overholdelse
RoHS-kompatibilitet: Pass 2002/95/EC
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Klæbende type Non-adhesive
Farve Sort
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Harpiks
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi None
Produkttype Thermal Transfer Printer Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) IP300 og IP600 printere
Inkluderer Spindel
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) 984 fod x 2,36 tommer.
Dimensioner (LxB) 299,92 mx 59,94 mm (984 ft. x 2,36 in.)
Længde (engelsk) 984 fod
Længde (metrisk) 299.92 m
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Bredde (metrisk) 6 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer IP-R6000HF