Indeholder
- Spindle
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6000-seriens halogenfri harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og varmebestandighed, når den er trykt på det relevante etiketmateriale
- Anbefales til udskrivning på blanke eller meget glatte etiketpapir, såsom B-483 Ultra Aggressive Polyester og B-423 Permanent Polyester fra Brady™
- Forene Brady mærke materialer med deres anbefalede båndserier for overlegen legende-ydelse
Overholdelse
RoHS-kompatibilitet: Pass 2002/95/EC
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Sort |
| Slutte | Gloss |
| Format | Label |
| Materiale | Harpiks |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Ingen |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |