Få mere at vide
Brady™ 6000 Series termisk overførselsprinterbånd IP™ Printer aktiveret
Artikelnummer. 11895261 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
1 tomme
Længde (engelsk):
984 fod
Bredde (engelsk):
2,36 tommer.
3,27 tommer.
4,33 tommer
Pakningsstørrelse:
300m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Længde (engelsk) Bredde (engelsk) Pakningsstørrelse
11895261 1 tomme 984 fod 4,33 tommer -
11503035 1 tomme 984 fod 2,36 tommer. 300m
12849868 1 tomme 984 fod 3,27 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11895261 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    1906.75 DKK / 300m
    Spare 38.25 DKK
    1% Slukket
På lager
Indeholder
  • Spindle
6000 Series termisk overførselsprinterbånd IP™ Printer Enabled er højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddelresistens, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed.
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6000-seriens halogenfri harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og varmebestandighed, når den er trykt på det relevante etiketmateriale
  • Anbefales til udskrivning på blanke eller meget glatte etiketpapir, såsom B-483 Ultra Aggressive Polyester og B-423 Permanent Polyester fra Brady™
  • Forene Brady mærke materialer med deres anbefalede båndserier for overlegen legende-ydelse
Overholdelse
RoHS-kompatibilitet: Pass 2002/95/EC
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Oversigt Sort 6000-serien halogenfri termisk overførselsprinterbånd - Brady IP-printer aktiveret
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Sort
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Harpiks
Printbare sider Blæk-side ud
Print teknologi Ingen
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) IP300 og IP600 printere
Inkluderer Spindel
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B) 299,92 m x 109,9 mm (984 fod x 4,3 tommer)
Længde (engelsk) 984 fod
Længde (metrisk) 299.92 m
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 11 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer IP-R6007HF