Få mere at vide
Brady™ 6000 Series termisk overførselsprinterbånd IP™ Printer aktiveret
Artikelnummer. 11503035
Skift visning
Diameter (engelsk):
1 tomme
Længde (engelsk):
984 fod
Bredde (engelsk):
2,36 tommer.
3,27 tommer.
4,33 tommer
Pakningsstørrelse:
300m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
11503035 1 tomme 984 fod 2,36 tommer. 300m
12849868 1 tomme 984 fod 3,27 tommer. Hver
11895261 1 tomme 984 fod 4,33 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11503035 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 066202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    972.22 DKK / 300m
    Spare 24.78 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Spindle
6000 Series termisk overførselsprinterbånd IP™ Printer Enabled er højdensitetsbånd med fremragende opløsningsmiddelresistens, høj varmebestandighed og super ridsebestandighed.
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6000-seriens halogenfri harpiksformulering giver fremragende opløsningsmiddel-, ridse- og varmebestandighed, når den er trykt på det relevante etiketmateriale
  • Anbefales til udskrivning på blanke eller meget glatte etiketpapir, såsom B-483 Ultra Aggressive Polyester og B-423 Permanent Polyester fra Brady™
  • Forene Brady mærke materialer med deres anbefalede båndserier for overlegen legende-ydelse
Overholdelse
RoHS-kompatibilitet: Pass 2002/95/EC
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EF
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Sort
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Harpiks
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ingen
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) IP300 og IP600 printere
Inkluderer Spindel
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) 984 fod x 2,36 tommer.
Dimensioner (L x B) 299,92 m x 59,94 mm (984 ft. x 2,36 in)
Længde (engelsk) 984 fod
Længde (metrisk) 299.92 m
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Bredde (metrisk) 6 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt varenummer IP-R6000HF