Beskrivelse
Bradford-reagens er en forbedret formulering til proteinkvantificering med højere tolerance over for detergentforurening og reduceret variation mellem proteiner.
- Form: Flydende
- Kolorimetrisk detektion: Binder sig til protein, hvilket forårsager et skift i absorption fra 465 nm til 595 nm (farveskift fra brun til blå)
- Ydelse: Fremragende linearitet over et defineret område af proteinkoncentrationer
- Bestanddele i lagringsbufferen: 14% fosforsyre, 3% ethanol, 2,3% α-cyclodextrinhydrat, 0,23% gamma-cyclodextrin, 0,005% brilliant blue g
- Brug: Citeret i over 30 publikationer
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | 14% fosforsyre, 3% ethanol, 2,3% α-cyclodextrinhydrat, 0,23% gamma-cyclodextrin, 0,005% Brilliant Blue G |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Detektionssted | Detektion i løsningen |
| Format | Flaske |
| Form | Væske |
| Sættets indhold | Bradford-reagens (500 ml) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrater | Protein |
| Målmolekyle | Protein |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Vis mere |