Få mere at vide
Brady™ BradyBondz™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printbar etiket
BradyBondz™ WorkHorse™ Thermal Transfer Printable Clear Polyester (B-430) etiketter er designet til applikationer, der bruger stregkoder, alfanumeriske tegn, grafiske symboler og logoer og kræver navnepladelignende kvalitet.
Brand:  Brady™ 030189
Produktkode 13581460
  • 2905.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blanke, klare etiketter kan printes med termisk transfer og har et holdbart permanent akrylklæber
  • Fremragende modstandsdygtighed over for de fleste kemikalier, olier og vand
  • RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF; UL godkendte; CSA accepteret
  • Driftstemperatur på -70 til 100 °F (-56 til 137 °C)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Klarhed
Permanent
Glans
Polyester
Aktivsporing, stregkodning, komponent-id, udstyrs-id, generel ID, mærkeplader
THT-18-430-3
Rektangel
0,003 tommer.
1 x 3 tommer.
76.2 mm
25.4 mm
76.20 mm
UL-anerkendt, CSA-godkendt
Thermal Transfer Printable Etiketter
Klar
IP™ Aktiveret
Ikke steril
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk overførselsprinter, IP300 termisk overførselsprinter, IP600 termisk overførselsprinter, BBP81 Labelprinter
3000,-/rulle
-70 °C til +100 °C
0.076 mm
3 tommer
1 tomme
3 tommer
THT-18-430-3