Få mere at vide
Brakvandsledningsevnekalibrator, 10000umho, YSI™
Artikelnummer. 12306427
Skift visning
Mængde:
0.9463 L
Artikelnummer. Mængde
12306427 0.9463 L
1 options
Artikelnummer. 12306427 Leverandør YSI Yellow Spring Instrument Leverandørnr. CRT970534F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1671.07 DKK
    647.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 1023.63 DKK
    61% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Sporbarhed til NIST Ja
Analyt- eller komponentnavne Brackish Water Conductivity Calibrator
Tæthed 1g/mL
Fysisk form Væske
pH 6,5 til 7,5
Kogepunkt 100 °C
Element Brakvandsledningskalibreringskalibrator
Mængde 0.9463 L