Få mere at vide
BQU57, MedChemExpress
Beskrivelse
BQU57 shows selective inhibition for Ral relative to Ras or Rho and inhibit xenograft tumor growth similar to depletion of Ral by siRNA. The IC50 for BQU57 of 2.0 (mu)M in H2122 and 1.3 (mu)M in H358.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BQU57 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1637739-82-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H13F3N4O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.13 mM) |
| SMIL | NC1=C(C#N)C(C(C(C)=NN2C)=C2O1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3 |
| Vis mere |