Få mere at vide
BQR-695, MedChemExpress
Beskrivelse
BQR-695 is a PI4KIIIβ inhibitor with IC50s of 80 and 3.5 nM for human PI4KIIIβ and Plasmodium variant of PI4KIIIβ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BQR-695 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1513879-21-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20N4O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NVP-BQR695 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.89 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |