missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BQCA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BQCA |
| CAS | 338747-41-4 |
| Molekylær formel | C18H15NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(4-Methoxybenzyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 1,4-Dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO4/c1-23-13-8-6-12(7-9-13)10-19-11-15(18(21)22)17(20)14-4-2-3-5-16(14)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | O=C(C(C(O)=O)=C1)C2=C(C=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3 |
| IUPAC navn | 1-(4-methoxybenzyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.32 |
| Formel vægt | 309.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?