Få mere at vide
BQCA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480007
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480007 50 mg -
16444706 100 mg 100mg
16443618 10 mg 10mg
16422796 25 mg 25mg
16406347 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480007 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101858
MedChemExpress BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.
BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BQCA
CAS 338747-41-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H15NO4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5.45 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN(CC2=CC=C(OC)C=C2)C3=C(C=CC=C3)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 309.32
Formel vægt 309.32
Procent renhed 98.59%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration