Få mere at vide
BQ-788 sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
BQ-788 sodium salt is a potent and selective ETB receptor antagonist, inhibiting ET-1 binding to ETB receptors with an IC50 of 1.2 nM in human Girrardi heart cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BQ-788 sodium salt |
| CAS | 156161-89-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H50N5NaO7 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 43 mg/mL (64.78 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (30.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCCC[C@H](C(O[Na])=O)NC([C@@H](CC1=CN(C(OC)=O)C2=CC=CC=C12)NC([C@H](CC(C)(C)C)NC(N3[C@H](C)CCC[C@@H]3C)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 663.78 |
| Formel vægt | 663.78 |
| Vis mere |