Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Trajan™ BPX5 GC Kapillærsøjler
Trajan™ BPX5 GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. 15248643
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
6 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Hver |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | - |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15248643
Leverandør
Trajan™
Leverandørnr.
054110
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Meget lav blødning
- Høj temperatur
- Ikke-polær
- Ideel til GCMS
- Anvendelser omfatter pesticider, herbicider, kulbrinter, aminer og phenoler
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 370 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.15 mm |
| Stationær fase | 5% Phenyl Polysilphenylen Siloxane |
| USP type | G27, G36, G41 |
| Til brug med (applikation) | Fenolanalyse, Ultra Trace Analyser, Analyse af pesticider og herbicider, Kulbrinter, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, GC-MS og andre specifikke detektorapplikationer |
| Temperaturområde | -40 °C til +360/370 °C |
| Filmtykkelse | 0,15μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Emballagemateriale | Forte™ BPX5 |
| Polaritet | Ikke polær |
| Belægning | Sammensmeltet silica |
| Vis mere Vis mindre |