Få mere at vide
Trajan™ BPX5 GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. 10567342
Skift visning
Længde (metrisk):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10567342 12 m 0.22 mm 0,25μ m Hver
15218653 6 m 0.32 mm 1μ m Hver
10442341 25 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10519452 12 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
12684945 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
16662612 60 m 0.32 mm 1μ m -
16642612 30 m 0.53 mm 1μ m -
16622612 25 m 0.53 mm 1μ m -
10320941 50 m 0.22 mm 0,25μ m Hver
10269190 25 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
15124079 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10430081 25 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10268810 25 m 0.22 mm 0,25μ m Hver
10451031 25 m 0.15 mm 0,25μ m Hver
10791412 30 m 0.22 mm 0,25μ m Hver
10208670 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10567532 12 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10025450 12 m 0.53 mm 1μ m Hver
10300711 12 m 0.32 mm 1μ m Hver
15288643 15 m 0.25 mm 1μ m Hver
10616021 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10177200 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12905561 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10762562 50 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
15298643 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10661813 10 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
10055400 50 m 0.32 mm 1μ m Hver
15248643 30 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
15238643 30 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
15228663 15 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 10567342 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 054112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MS premium, low bleed-fase designet til robusthed og er velegnet til en lang række applikationer
  • Meget lav blødning
  • Høj temperatur
  • Ikke-polær
  • Ideel til GCMS
  • Anvendelser omfatter pesticider, herbicider, kulbrinter, aminer og phenoler
Tekniske data
Maks. Temperatur 370 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper
Diameter (metrisk) Indvendig 0.22 mm
Stationær fase 5% Phenyl Polysilphenylen Siloxane
USP type G27, G36, G41
Til brug med (applikation) Aminer analyse, Analyse af pesticider og herbicider, Kulbrinter, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, GC/MS
Temperaturområde -40 °C til +360/370 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 12 m
Emballagemateriale BPX5
Polaritet Ikke polær
Belægning Sammensmeltet silica