Learn More
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns
MS premium, low bleed phase designed for robustness and is suitable for a wide range of applications
Marque:  Trajan™ 054125
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10430081
  • 6295.00 DKK / Each
Il en reste null
Estimated Shipment: 16-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Very low bleed
  • High temperature
  • Non-polar
  • Ideal for GCMS
  • Applications include pesticides, herbicides, hydrocarbons, amines and phenols
Spécification
Spécification
370°C
0.32 mm
G27, G36, G41
-40°C to +360/370°C
25 m
Non polar
Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups
5% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
Amines Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Hydrocarbons, Solvents Analysis, Phenols, Amines, GC/MS
0.5 ÎĽm
BPX5
Fused Silica
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Trajan™ BPX5 GC Capillary Columns > I.D.: 0.32mm; Length: 25m; Film Thickness: 0.5um
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis