Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Trajan™ BPX5 GC Kapillærsøjler
Trajan™ BPX5 GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. 10320941
Skift visning
Længde (metrisk):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
missing translation for 'unitSize':
Hver
30 product options available for selection
| Code produit. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | missing translation for 'unitSize' |
|---|---|---|---|---|
| 10320941 | 50 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15218653 | 6 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10567342 | 12 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10442341 | 25 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10519452 | 12 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Hver |
| 12684945 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 16662612 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | - |
| 16642612 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 16622612 | 25 m | 0.53 mm | 1μ m | - |
| 10269190 | 25 m | 0.53 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15124079 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10430081 | 25 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10268810 | 25 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10451031 | 25 m | 0.15 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10791412 | 30 m | 0.22 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10208670 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10567532 | 12 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10025450 | 12 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10300711 | 12 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 15288643 | 15 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10616021 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10177200 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 12905561 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10762562 | 50 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 15298643 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10661813 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10055400 | 50 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 15248643 | 30 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 15238643 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 15228663 | 15 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
10320941
missing translation for 'mfr'
Trajan™
missing translation for 'supplierNo'
054114
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Brug rabatkode 27992
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Ajouter au panier
8251.92 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Meget lav blødning
- Høj temperatur
- Ikke-polær
- Ideel til GCMS
- Anvendelser omfatter pesticider, herbicider, kulbrinter, aminer og phenoler
Spécification
Spécification
| Til brug med (applikation) | Fenolanalyse, Analyse af pesticider og herbicider, Kulbrinter, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, GC/MS |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Emballagemateriale | BPX5 |
| Polaritet | Ikke polær |
| Belægning | Sammensmeltet silica |
| USP type | G27, G36, G41 |
| Stationær fase | 5% Phenyl Polysilphenylen Siloxane |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.22 mm |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 370 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +360/370 °C |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?