Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ BPX5 GC Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Meget lav blødning
- Høj temperatur
- Ikke-polær
- Ideel til GCMS
- Anvendelser omfatter pesticider, herbicider, kulbrinter, aminer og phenoler
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Type | BPX5 GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Til brug med (applikation) | Aminer analyse, Analyse af pesticider og herbicider, Kulbrinter, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, GC-MS og andre specifikke detektorapplikationer |
| Temperaturområde | -40 °C til +360/370 °C |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Materiale | 5% phenyl polysilphenylen-siloxan |
| Emballagemateriale | BPX5 |