Få mere at vide
SGE™ BPX5 Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
15 m
25 m
30 m
Temperaturområde:
-40 °C til +360/370 °C
-60 °C til +320/340 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Højtydende søjler med ultralav udluftning
- Ikke-polær; udvidet temperaturområde
- Sammensat af (5%)-phenyl (ækvivalent) polysilphenylen-siloxan
- Søjler med en indvendig diameter på 0,25 mm er velegnede til USA EPA-metoder 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 og 8270B
Tekniske data
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
Stationær fase | SGE™ BPX5 |
Til brug med (applikation) | Aminer analyse, Analyse af opløsningsmidler, Fenoler, Aminer, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse |
Partikelstørrelse | 0,5μ m |
Temperaturområde | -60 °C til +320/340 °C |
Filmtykkelse | 0,5μ m |
Længde (metrisk) | 25 m |
Polaritet | Ikke polær |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SGE™ BPX5 Kapillærsøjler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion