Få mere at vide
Trajan™ BPX35 GC Kapillærsøjle
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mellempolaritetssøjle
- Ideel til bekræftende analyse
- Høj temperatur
- Lav blødning
- Ideel til misbrugsstoffer, lægemidler, PAH'er, pesticider og herbicider
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/360 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | 35% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| USP type | G28, G32, G42 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af narkotikamisbrug, Miljøanalyse, Analyse af pesticider og herbicider, Misbrugsstoffer, Farmaceutisk analyse, Polynukleære aromatiske kulbrinter |
| Temperaturområde | 10 °C til 330/360 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Emballagemateriale | Forte™ BPX35/BPX608 |
| Vis mere |