Få mere at vide
Trajan™ BPX35 GC Kapillærsøjle
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mellempolaritetssøjle
- Ideel til bekræftende analyse
- Høj temperatur
- Lav blødning
- Ideel til misbrugsstoffer, lægemidler, PAH'er, pesticider og herbicider
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.22 mm |
| Stationær fase | SGE™ BPX 35 |
| USP type | G42 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af narkotikamisbrug, Herbicidanalyse, Misbrugsstoffer, Farmaceutisk analyse, Polynukleære aromatiske kulbrinter |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 10 °C til 330/360 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Polaritet | Midt polar |