Få mere at vide
Trajan™ BPX35 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10102882
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10102882
Brand: Trajan™ 054701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 35% Phenyl Polysilphenylen-siloxan. Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Capillary GC Column er en MS premium, lav blødningsfase designet til sporanalyse af herbicider og aromater.
  • Mellempolaritetssøjle
  • Ideel til bekræftende analyse
  • Høj temperatur
  • Lav blødning
  • Ideel til misbrugsstoffer, lægemidler, PAH'er, pesticider og herbicider
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/360 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase 35% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
USP type G28, G32, G42
Til brug med (applikation) Analyse af polynukleare aromatiske kulbrinter, Miljøanalyse, Analyse af pesticider og herbicider, Misbrugsstoffer, Farmaceutisk analyse, Polynukleære aromatiske kulbrinter
Temperaturområde 10 °C til 330/360 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale Forte™ BPX35/BPX608
Polaritet Midt polar
Belægning Sammensmeltet silica