Få mere at vide
Trajan™ BPX35 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10075400
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10075400
Brand: Trajan™ 054724
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder 35% Phenyl Polysilphenylen-siloxan. Trajan Scientific and Medical™ BPX35 Capillary GC Column er en MS premium, lav blødningsfase designet til sporanalyse af herbicider og aromater.
  • Mellempolaritetssøjle
  • Ideel til bekræftende analyse
  • Høj temperatur
  • Lav blødning
  • Ideel til misbrugsstoffer, lægemidler, PAH'er, pesticider og herbicider
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase SGE™ BPX 35
USP type G42
Til brug med (applikation) Analyse af narkotikamisbrug, Herbicidanalyse, Misbrugsstoffer, Farmaceutisk analyse, Polynukleære aromatiske kulbrinter
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde 10 °C til 330/360 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt polar