Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical BPX Flygtige kolonne
Beskrivelse
- Lav blødning; høj inerthed for de mest krævende analyser
- Høj tolerance over for ugunstige forhold og prøver
- Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer reproducerbarhed fra søjle til kolonne
- forte BPX-FLYGTIGE stoffer (Cyanopropylphenylpolysiloxan [Flygtige stoffer]) —Kolonner brugt til EPA-analyse af flygtige organiske stoffer (EPA 624, 502.2)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Simulated Distillation, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Filmtykkelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Materiale | Fused Silica |
| Emballagemateriale | BPX-Volatiles |
| Polaritet | Polar |
| Belægning | Polyimide |
| USP type | G43 |
| Stationær fase | Cyanopropylphenyl Polysiloxane |
| Vis mere |