Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BPTU
Beskrivelse
BPTU is an allosteric antagonist of P2Y1 (EC50 = 0.06-0.3 μM). Non-nucleotide ligand. Binds receptor outside of the helical bundle. Blocks inhibition of spontaneous contraction of rat and mouse colon induced by electrical field stimulation, nicotine and P2Y agonists. Antithrombotic; reduces platelet aggregation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[2-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]-N′-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea |
| CAS | 870544-59-5 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C23H22F3N3O3 |
| Formel vægt | Observed MW: 445.43 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?