Få mere at vide
BPTES, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475288 10 mg 10mg
16438007 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475288 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12683
MedChemExpress BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BPTES
Fysisk form Solid
CAS 314045-39-1
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H24N6O2S3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMIL O=C(NC1=NN=C(CCSCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)S2)S1)CC4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 524.68
Formel vægt 524.68
Procent renhed 98.0%