Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BPTES
Beskrivelse
BPTES is an allosteric glutaminase (GLS1) inhibitor (IC50 = 3.3 μM). Selective for GLS1 over GLS2 and γ-glutamyl transpeptidase. Induces cell death of P493 human lymphoma B cells in vitro and reduces tumor volume of P493 cell xenografts in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N′-[Thiobis(2,1-ethanediyl-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)]bisbenzeneacetamide |
| CAS | 314045-39-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Hydrolase Inhibitors |
| Molekylær formel | C24H24N6O2S3 |
| Formel vægt | 524.68 |
| Renhed | >95% |