Få mere at vide
Novus Biologicals™ BPOZ 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18639040 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18639040
Brand: Novus Biologicals™ H00080325T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål BPOZ
Synonym ankyrin repeat and BTB (POZ) domain containing 1, ankyrin repeat and BTB/POZ domain-containing protein 1, BPOZMGC20585, BTB3, EF1ABP, elongation factor 1 A binding protein, Elongation factor 1 A-binding protein
Gen symbol ABTB1