Få mere at vide
BPO-27 racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16460368 5 mg 5mg
16493847 50 mg -
16467716 100 mg -
16431869 1 mg -
16427908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16460368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19778A
MedChemExpress BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.
BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BPO-27 racemate
CAS 1314873-02-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H18BrN3O6
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (30.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(OC(C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 548.34
Formel vægt 548.34
Procent renhed 98.61%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus