missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BPIPP, TRC

Artikelnummer. 30342419
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342419 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6766651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BPIPP
CAS 325746-94-9
Molekylær formel C22H16BrN3O3
Mængde 1 mg
Synonym 5-(3-Bromophenyl)-5,11-dihydro-1,3-dimethyl-1H-indeno[2',1':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
InChI formel InChI=1S/C22H16BrN3O3/c1-25-20-17(21(28)26(2)22(25)29)15(11-6-5-7-12(23)10-11)16-18(24-20)13-8-3-4-9-14(13)19(16)27/h3-10,15,24H,1-2H3
SMIL O=C1N(C)C2=C(C(C3=CC=CC(Br)=C3)C(C(C4=C5C=CC=C4)=O)=C5N2)C(N1C)=O
IUPAC navn 5-(3-bromophenyl)-1,3-dimethyl-5,11-dihydro-1H-indeno[2',1':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Molekylvægt (g/mol) 450.28
Formel vægt 449.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.