Få mere at vide
bPiDDB, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-methyl-1-[12-(3-methylpyridin-1-ium-1-yl)dodecyl]pyridin-1-ium dibromide |
| CAS | 525596-66-1 |
| Molekylær formel | C24H38Br2N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | bPiDDB, 1,1'-(1,12-Dodecanediyl)bis[3-methylpyridinium] Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38N2.2BrH/c1-23-15-13-19-25(21-23)17-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-18-26-20-14-16-24(2)22-26;;/h13-16,19-22H,3-12,17-18H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMIL | CC1=C[N+](CCCCCCCCCCCC[N+]2=CC=CC(C)=C2)=CC=C1.[Br-].[Br-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-1-[12-(3-methylpyridin-1-ium-1-yl)dodecyl]pyridin-1-ium;dibromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.38 |
| Formel vægt | 512.1402 |